Kluczowe dokumenty
EP5409720007
Lid for Eppendorf(R) S-24-11-AT Rotor
aerosol-tight, for 5427R, aluminum
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Materiały
aluminum
Właściwości
aerosol-tight
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5409720007 (Global)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5427 R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)