Kluczowe dokumenty
EP3125000150
Eppendorf® Research® Plus Move It pipette
no. of channels, 4, volume 30-300 μL, cone distance 9-33 mm, orange
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
orange
Właściwości
no. of channels 4
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3125000150
cone distance
9-33 mm
pojemność
30-300 μL
Opis ogólny
  • Pipeta z regulowanym rozstawem końcówek
  • Pipeta wielokanałowa
  • 4-kanałowa
  • 30-300μL
  • Rozstaw stożków 9 mm
  • Pomarańczowy
Zastosowanie
  • Pipetowanie do przodu
  • Pipetowanie wsteczne
  • Usuwanie supernatantów
  • Mieszanie próbek
  • Ekstrakcja faz
  • Napełnianie płytek, żeli i naczyń reakcyjnych
Cechy i korzyści
Pipety z poduszką powietrzną o zmiennej objętości i regulowanym rozstawie końcówek
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)