Kluczowe dokumenty
EP3125000184
Eppendorf® Research® Plus Move It pipette
no. of channels, 4, volume 120-1200 μL, cone distance 9-33 mm, dark green
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
dark green
Właściwości
no. of channels 4
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3125000184
cone distance
9-33 mm
pojemność
120-1200 μL
Opis ogólny
  • Adjustable tip spacing pipette
  • Multi-channel pipette
  • 4-channel
  • 120-1200μL
  • 9mm cone distance
  • Dark green
Zastosowanie
  • Forward pipetting
  • Reverse pipetting
  • Removal of supernatants
  • Sample mixing
  • Phase extraction
  • Filling of plates, gels, and reaction vessel
Cechy i korzyści
Air cushioned pipettes with variable volume and adjustable tip spacing
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)