Merck
EP3125000168
Eppendorf® Research® Plus Move It pipette
no. of channels, 6, volume 30-300 μL, cone distance 9-20 mm, orange
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
orange
Właściwości
no. of channels 6
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3125000168
cone distance
9-20 mm
pojemność
30-300 μL
Opis ogólny
  • Adjustable tip spacing pipette
  • Multi-channel pipette
  • 6-channel
  • 30-300μL
  • 9mm cone distance
  • Orange
Zastosowanie
  • Forward pipetting
  • Reverse pipetting
  • Removal of supernatants
  • Sample mixing
  • Phase extraction
  • Filling of plates, gels, and reaction vessel
Cechy i korzyści
Air cushioned pipettes with variable volume and adjustable tip spacing
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3