EP4861000818
Eppendorf® Xplorer® Move It pipette
no. of channels, 8, cone volume × distance 15-300 μL × 9 mm, orange
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
orange
Właściwości
no. of channels 8
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4861000818
Objętość stożka × odległość
15-300 μL × 9 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Pipeta z regulowanym rozstawem końcówek
- Pipeta wielokanałowa
- Pipeta elektroniczna
- 8-kanałowa
- 15-300μL
- Rozstaw stożków 9 mm
- Pomarańczowy
Zastosowanie
- Zautomatyzowane pipetowanie cieczy (Pip) do pipetowania w przód
- Ręczne pipetowanie (Man) do określania objętości
- Pipetowanie i mieszanie (P/M) do automatycznego mieszania próbek
- Dozowanie (Dis) do ręcznego napełniania płytek, żeli i naczyń reakcyjnych
- Automatyczne dozowanie (Ads) do automatycznego napełniania płytek, żeli i naczyń reakcyjnych
- Multi aspiracja: Łączenie supernatantów z różnych naczyń (SPC)
- Sekwencyjne dozowanie i pipetowanie (Spc) dla kroków objętości zdefiniowanych przez użytkownika
- Odwrotne pipetowanie (Spc) dla roztworów niewodnych
- Rozcieńczanie (Spc) do przygotowywania serii rozcieńczeń
- Stała objętość (Fix): Zapisywanie do 10 objętości w celu ułatwienia obsługi
Cechy i korzyści
Pipety z poduszką powietrzną o zmiennej objętości i regulowanym rozstawie końcówek
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Xplorer is a registered trademark of Eppendorf AG
Xplorer is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)