Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
EP4926000050
Eppendorf® Reference® 2 Variable Volume Pipettor
8-channel, incl. epT.I.P.S.® Box, volume 30-300 μL, orange
Synonim(y):
Pipeta referencyjna Eppendorf
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
orange
Właściwości
8-channel
mechanical
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4922000056 (Global)
pojemność
30-300 μL
Opis ogólny
Reference 2 jest następcą bardzo udanej pipety Reference i podnosi już i tak wysokie standardy serii dzięki nowej konstrukcji, zmniejszonej masie i siłom roboczym oraz wersjom wielokanałowym. Jako produkt premium w ofercie pipet Eppendorf, Reference 2 zapewnia najdokładniejsze możliwe wyniki, a także solidną, niezawodną obsługę i optymalne bezpieczeństwo użytkownika.
Te poziomy bezpieczeństwa sprawiają, że Reference 2 jest idealny do stosowania z cennymi cieczami lub w każdym zastosowaniu wymagającym wyjątkowo wysokiego poziomu dokładności. Gdy nie można iść na kompromis w zakresie jakości i powtarzalności, nowy Reference 2 firmy Eppendorf jest idealnym urządzeniem do tych zastosowań związanych z obsługą cieczy.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Reference is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)