Kluczowe dokumenty
EP022431021
Eppendorf® DNA LoBind tubes
capacity 1.5 mL, PCR clean, pkg of 250 ea (5 x 50ea)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103037
Materiały
cap (push fit)
conical bottom
polypropylene
polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
PCR clean
RCF 30,000 × g
RNase free
graduations
opakowanie
pkg of 250 ea (5 x 50ea)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022431021
pojemność
1.5 mL
Średnica
10.7 mm
kolor
clear
przydatność
suitable for PCR
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Maksymalizacja odzysku kwasów nukleinowych. Probówki Eppendorf LoBind znacznie zmniejszają wiązanie próbki z powierzchnią, zapewniając maksymalny odzysk cząsteczek DNA i RNA. Idealne rozwiązanie do przygotowywania próbek i długoterminowego przechowywania cennych kwasów nukleinowych
Probówki DNA LoBind®, wieczko zatrzaskowe, DNA LoBind®, 1,5 ml, czyste do PCR, bezbarwne, 250 probówek (5 torebek × 50 probówek)
  • Materiał Eppendorf LoBind zapewnia zoptymalizowane odzyskiwanie próbek w celu uzyskania lepszych wyników testów.
  • Nie zawiera powłoki powierzchniowej (np. silikonu), aby zminimalizować ryzyko interferencji z próbką
  • Certyfikowana czystość PCR: wolna od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR
  • Dostępne w formatach probówek, mikropłytek i głębokich dołków, co ułatwia skalowanie.
  • Precyzyjne uszczelnienie pokrywy dla minimalnego parowania w formacie probówki
  • Prędkość wirowania do 30 000 × g (25 000 × g dla 2,0 ml) do zastosowań w biologii molekularnej
Cechy i korzyści
Znacznie zmniejsza wiązanie próbki z powierzchnią, aby zapewnić maksymalny odzysk cząsteczek DNA i RNA.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf LoBind is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)