Kluczowe dokumenty
EP0030073479
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, Eppendorf Quality
volume (50-1000 μL), L (71 mm), blue, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
Synonim(y):
końcówki do pipetowania
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiały
blue (Tray)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030073479
Długość
(71 mm)
maksymalna pojemność
1 mL
pojemność
(50-1000 μL)
kolor
blue
Opis ogólny
Końcówki do pipet to jednorazowe końcówki do pipet służące do pobierania i dozowania cieczy za pomocą pipet z poduszką powietrzną. Opakowanie końcówek do pipet jest kodowane kolorystycznie i odpowiada kolorowi przycisku sterującego na pipetorze Eppendorf.
Cechy i korzyści
  • Jednorazowe końcówki do pipet
  • Pakowane jako wielokrotnego użytku
  • Uniwersalny stożek
  • Łatwa obsługa
  • Dostępne w różnych klasach jakości
  • Minimalna siła wymagana do zamocowania lub wyrzucenia
  • Różne rozmiary z kodowaniem kolorystycznym
  • Oznaczenie objętości do kontroli wzrokowej
  • Całkowite uszczelnienie
  • Maksymalna precyzja i dokładność
  • Mniej odpadów: Konstrukcja 6410 G Reloads pomaga zminimalizować ilość odpadów w porównaniu do stojaków jednorazowych.
  • Autoklawowalne tace uzupełniające: Tacki uzupełniające mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze do 121 °C, zarówno w oryginalnym opakowaniu, jak i bez folii, co pozwala na skuteczną sterylizację i późniejsze ponowne użycie.
  • Wszechstronny system napełniania: W zależności od rozmiaru końcówki, system uzupełniania jest dostępny w formie dwustronnej lub stosu.
  • Stopnie czystości: Końcówki epT.I.P.S. G Reloads są dostępne w różnych klasach czystości, w tym 632 Quality i PCR clean.
  • Tacki oznaczone kolorami: Tacki są oznaczone kolorami, co upraszcza identyfikację objętości i końcówek pipet.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)