Kluczowe dokumenty
EP0030000765
Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
capacity 0.5-10 mL, pack of 200 ea (2 bags × 100 tips), turquoise
Synonim(y):
końcówki do pipetowania
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiały
turquoise
sterylność
non-sterile
Właściwości
Eppendorf Quality
opakowanie
pack of 200 ea (2 bags × 100 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030000765
dostępność
available only in (India)
pojemność
0.5-10 mL
0.5—10 mL
maksymalna pojemność
10 mL
Opis ogólny
  • Standard632 epT.I.P.S. obejmuje oryginalne, wysokiej jakości końcówki do pipet Eppendorf pakowane w zamykane torebki.
  • Zapewniają one oszczędność kosztów i czasu oraz zostały opracowane z myślą o doskonałej współpracy z pipetami Eppendorf.
  • Rezultatem jest mniejsza siła mocowania i wyrzucania końcówek z całkowitym uszczelnieniem.
  • Ponadto uniwersalna konstrukcja stożka nosowego umożliwia stosowanie końcówek z pipetami innych producentów.
  • Ultrahomogeniczna powierzchnia dla maksymalnej powtarzalności.
  • Ultrahydrofobowa powierzchnia zapewniająca minimalne straty próbki.
  • Znacznie zmniejszone tworzenie się piany podczas pipetowania.
  • Wyjątkowa odporność na chemikalia.
  • Dostępne w wersjach PCR clean i Eppendorf Quality.
  • Bez powłoki.
Jakość Eppendorf zapewnia wydajne działanie dzięki ścisłemu dopasowaniu i precyzyjnemu kształtowi. Niski poziom zwilżania oraz wysoka odporność chemiczna i termiczna. Dobra stabilność wirowania i doskonała przezroczystość materiału. Kodowane kolorystycznie opakowanie jest ciemnozielone i zawiera bezbarwne końcówki.
Zastosowanie
  • Hodowla komórkowa (media).
  • Genomika: PCR, RT-PCR, qPCR i wszystkie inne rodzaje PCR.
  • Reakcje enzymatyczne (rozkład restrykcyjny, ligacja).
  • Izolacja i oczyszczanie kwasów nukleinowych.
  • Elektroforeza żelowa (np. prefabrykowane drabinki DNA) typowe detergenty: SDS, 988, X-100, 673 35, Tween® 20, CHAPS.
  • Proteomika (wszystkie rodzaje badań białek).
  • Izolacja i oczyszczanie białek.
  • Przygotowanie bibliotek NGS.
Obsługa cieczy
Cechy i korzyści
  • Oryginalne, wysokiej jakości końcówki do pipet Eppendorf pakowane w zamykane torebki.
  • Dostępne w rozmiarach od 10 µL do 10 ml w klasie czystości Eppendorf epT.I.P.S. Standardowe końcówki 200 µL, 300 µL i 1000 µL są również dostępne w kolorze żółtym i niebieskim.
  • Standardowe końcówki do pipet epT.I.P.S. można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C w ciągu 20 minut.
  • Drobne, cofnięte lub wydłużone końcówki ułatwiają pracę z małymi objętościami.
Informacje prawne
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)