Kluczowe dokumenty
EP0030000919
Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
volume range 50-1000 μL, blue polypropylene, pack of 1000 ea (2 bags × 500 tips)
Synonim(y):
końcówki do pipetowania
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiały
blue polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1000 ea (2 bags × 500 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030000919
dostępność
available only in (India)
maksymalna pojemność
1 mL
zakres pojemności
50-1000 μL
pojemność
5—1000 μL
Opis ogólny
Jakość Eppendorf zapewnia wydajne działanie dzięki ścisłemu dopasowaniu i precyzyjnemu kształtowi. Niski poziom zwilżania oraz wysoka odporność chemiczna i termiczna. Dobra stabilność wirowania i doskonała przezroczystość materiału. Kodowane kolorystycznie opakowanie jest ciemnozielone i zawiera bezbarwne końcówki.
Końcówki do pipet 632 epT.I.P. są produkowane zgodnie z niezwykle wysokimi standardami jakości i czystości. Zaprojektowano je tak, aby spełniały wszystkie specyficzne potrzeby próbek i wymagania normy EN ISO 8655. Końcówki do pipet epT.I.P.firmy Eppendorf redukują siły mocowania i wyrzucania końcówek przy zachowaniu najwyższego poziomu szczelności. epT.I.P.S. działa w idealnym połączeniu z pipetami Eppendorf i tworzy w pełni zintegrowany system pipetowania, który zapewnia maksymalną precyzję, dokładność i powtarzalność.
Zastosowanie
Obsługa cieczy
Cechy i korzyści
  • Oryginalne, wysokiej jakości końcówki do pipet 632 wykonane z tworzyw sztucznych o wysokiej czystości są pakowane w zamykane torebki.
  • Końcówki do pipet epT.I.P.S. Standard można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C w ciągu 20 minut.
  • Podziałki ułatwiające wizualizację objętości pipetowania
  • Drobne, cofnięte lub wydłużone końcówki ułatwiają pracę z małymi objętościami próbek
  • Długa i smukła konstrukcja tych końcówek do pipet zapewnia dostęp do próbki przy zmniejszonym ryzyku dotknięcia boków probówek lub studzienek, minimalizując zanieczyszczenie krzyżowe.
  • Konstrukcja stożkowa umożliwia uniwersalne stosowanie końcówek do pipet epT.I.P.S., w tym modeli pipet innych producentów.
  • Oryginalne, wysokiej jakości końcówki do pipet Eppendorf pakowane w zamykane torebki.
  • Dostępne w rozmiarach od 10 µL do 10 ml w klasie czystości Eppendorf epT.I.P.S. Standardowe końcówki 200 µL, 300 µL i 1000 µL są również dostępne w kolorze żółtym i niebieskim.
  • Standardowe końcówki do pipet epT.I.P.S. można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C w ciągu 20 minut.
  • Drobne, cofnięte lub wydłużone końcówki ułatwiają pracę z małymi objętościami.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)