CLS1300P500W
Corning® wide mouth wash bottle, reusable
capacity 500 mL, low-density polyethylene (LDPE), with GL-45 PP screw cap
Synonim(y):
butelki do mycia laboratoryjnego, plastikowe butelki do mycia
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cylindrical bottle
low-density polyethylene (LDPE)
screw top cap
white bottle
wide-mouth bottle
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1300P-500W
wys. × śr. zewn.
146 mm × 58 mm
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Butelki wielokrotnego użytku1240 są wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE).
- Posiadają szeroki otwór ułatwiający przenoszenie próbek.
- Polipropylenowa zakrętka i rurka dozująca optymalizują przepływ wsteczny roztworu.
- Unikalna konstrukcja zapewnia minimalne turbulencje cieczy w butelce.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS1300P500W-12EA | 4061833881002 |