EP0030073851
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, PCR clean
volume (50-1000 μL), L (71 mm), blue, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Polecane produkty
Materiały
blue (Tray)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030073851
metody
PCR: suitable
Długość
(71 mm)
maksymalna pojemność
1 mL
pojemność
(50-1000 μL)
kolor
blue
Opis ogólny
Idealne dopasowanie do pipety Eppendorf: epT.I.P.S. zapewnia system pipetowania, na którym można polegać. Spraw, aby codzienna praca była łatwiejsza i przyjemniejsza dzięki końcówkom do pipet epT.I.P.S. (Eppendorf Totally Integrated Pipetting System). Te końcówki do pipet są produkowane zgodnie z niezwykle wysokimi standardami jakości i czystości oraz są zaprojektowane tak, aby zaspokoić wszystkie specyficzne potrzeby próbek. Końcówki epT.I.P.S. o zmniejszonej sile mocowania i wyrzucania z całkowitym uszczelnieniem doskonale współpracują z pipetami Eppendorf i tworzą w pełni zintegrowany system pipetowania, który zapewnia maksymalną precyzję, dokładność i powtarzalność. Końcówki pipet Eppendorf o idealnych właściwościach zwilżających i optymalnej przezroczystości są produkowane wyłącznie z tworzyw sztucznych o wysokiej czystości. Uniwersalna konstrukcja stożka umożliwia stosowanie końcówek Eppendorf również z pipetami innych producentów. Końcówki do pipet można ładować do pojemnika epT.I.P.S. Box 2.0.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030073851-960EA | 4022536206417 |