Kluczowe dokumenty
EP0030073371
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, Eppendorf Quality
volume (0.1-10 μL), L (34 mm), dark gray, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips, stacked)
Synonim(y):
końcówki do pipetowania
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiały
gray (Tray)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips, stacked)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030073371
Długość
(34 mm)
maksymalna pojemność
10 μL
pojemność
(0.1-10 μL)
kolor
dark gray
Opis ogólny
Końcówki do pipet to jednorazowe końcówki do pipet służące do pobierania i dozowania cieczy za pomocą pipet z poduszką powietrzną. Opakowanie końcówek do pipet jest kodowane kolorystycznie i odpowiada kolorowi przycisku sterującego na pipetorze Eppendorf.
Zastosowanie
  • Mniejsza ilość odpadów w porównaniu ze stojakami jednorazowymi
  • Tacki uzupełniające mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze do 121°C, w opakowaniu i bez folii, do późniejszego użycia.
  • System uzupełniania, w zależności od rozmiaru końcówki, jest pakowany dwustronnie lub w formie stosu.
  • Dostępne w klasach czystości 632 Quality i PCR clean
  • Tacki są oznaczone kolorami, co upraszcza identyfikację objętości i pipet, zapewniając łatwą i wydajną obsługę.
Cechy i korzyści
  • Jednorazowe końcówki do pipet
  • Pakowane jako wielokrotnego użytku
  • Uniwersalny stożek
  • Łatwa obsługa
  • Dostępne w różnych klasach jakości
  • Minimalna siła wymagana do zamocowania lub wyrzucenia
  • Różne rozmiary z kodowaniem kolorystycznym
  • Oznaczenie objętości do kontroli wzrokowej
  • Całkowite uszczelnienie
  • Maksymalna precyzja i dokładność
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)