Kluczowe dokumenty
EP0030073436
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, Eppendorf Quality
volume (2-200 μL), L (53 mm), yellow, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips stacked)
Synonim(y):
6410 G Reload System, końcówki do pipetowania
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiały
yellow (Tray)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips stacked)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030073436
Długość
(53 mm)
maksymalna pojemność
200 μL
pojemność
(2-200 μL)
kolor
yellow
Opis ogólny
Końcówki do pipet epT.I.P.S. (Eppendorf "Totally Integrated Pipetting System") zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić i uprzyjemnić codzienną pracę. Końcówki te są produkowane z zachowaniem wyjątkowych standardów jakości i czystości, aby sprostać specyficznym potrzebom próbek. Oferują one mocowanie i wyrzucanie o zmniejszonej sile z całkowitym uszczelnieniem, zapewniając płynne działanie w połączeniu z pipetami Eppendorf. Ten zintegrowany system zapewnia maksymalną precyzję, dokładność i powtarzalność zadań pipetowania. Końcówki pipet Eppendorf są wykonane z tworzyw sztucznych o wysokiej czystości, zapewniających idealne właściwości zwilżające i optymalną przezroczystość. Uniwersalna konstrukcja stożka nosowego umożliwia stosowanie końcówek 632 z pipetami innych producentów. Dzięki epT.I.P.S. można uzyskać powtarzalne wyniki i usprawnić proces pipetowania.
Końcówki do pipet to jednorazowe końcówki do pipet służące do pobierania i dozowania cieczy za pomocą pipet z poduszką powietrzną. Opakowanie końcówek do pipet jest kodowane kolorystycznie i odpowiada kolorowi przycisku sterującego na pipetorze Eppendorf.
Zastosowanie
632 6410 G Reloads, 10315 nadaje się do:
  • pipetowania cieczy
  • dozowania płynów
  • mieszania cieczy
  • napełniania płytek i naczyń reakcyjnych
  • napełniania żeli do elektroforezy
  • ekstrakcja faz
  • usuwanie supernatantów
Cechy i korzyści
  • Mniejsze wytwarzanie odpadów w porównaniu z jednorazowymi stojakami.
  • Autoklawowalne tacki uzupełniające bez folii do 121 °C do ponownego użycia.
  • System uzupełniania dostępny w wersji dwustronnej lub w formie stosu w zależności od rozmiaru końcówki.
  • Tacki oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację objętości i użycia pipety.
  • Jednorazowe końcówki do pipet
  • Pakowane jako wielokrotnego użytku
  • Uniwersalny stożek
  • Łatwa obsługa
  • Dostępne w różnych klasach jakości
  • Minimalna siła wymagana do zamocowania lub wyrzucenia
  • Różne rozmiary z kodowaniem kolorystycznym
  • Oznaczenie objętości do kontroli wzrokowej
  • Całkowite uszczelnienie
  • Maksymalna precyzja i dokładność
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)