EP0030073452
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, Eppendorf Quality™
volume (20-300 μL), L (55 mm), orange, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
Synonim(y):
Eppendorf Reloads
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Polecane produkty
Materiały
orange (Tray)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030073452
Długość
(55 mm)
maksymalna pojemność
300 μL
pojemność
(20-300 μL)
kolor
orange
Opis ogólny
Końcówki do pipet to jednorazowe końcówki do pipet służące do pobierania i dozowania cieczy za pomocą pipet z poduszką powietrzną. Opakowanie końcówek do pipet jest kodowane kolorystycznie i odpowiada kolorowi przycisku sterującego na pipetorze Eppendorf.
Cechy i korzyści
- Jednorazowe końcówki do pipet
- Pakowane jako wielokrotnego użytku
- Uniwersalny stożek
- Łatwa obsługa
- Dostępne w różnych klasach jakości
- Minimalna siła wymagana do zamocowania lub wyrzucenia
- Różne rozmiary z kodowaniem kolorystycznym
- Oznaczenie objętości do kontroli wzrokowej
- Całkowite uszczelnienie
- Maksymalna precyzja i dokładność
- Minimalna ilość odpadów w porównaniu z jednorazowymi stojakami
- Tacki uzupełniające można sterylizować w autoklawie w temperaturze do 121°C, w opakowaniu i bez folii, do późniejszego użycia.
- System napełniania jest pakowany jako dwustronny lub w formie stosu zgodnie z rozmiarem końcówki.
- Dostępne w klasach czystości Eppendorf Quality i PCR clean.
- Tacki są oznaczone kolorami, co ułatwia identyfikację objętości i pipet.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)