EP0030073410
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, Eppendorf Quality™
volume (0.5-20 μL), L (46 mm), light gray, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Polecane produkty
Materiały
gray (Tray)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030073410
Długość
(46 mm)
maksymalna pojemność
20 μL
pojemność
(0.5-20 μL)
kolor
light gray
Opis ogólny
Końcówki do pipet to jednorazowe końcówki do pipet służące do pobierania i dozowania cieczy za pomocą pipet z poduszką powietrzną. Opakowanie końcówek do pipet jest kodowane kolorystycznie i odpowiada kolorowi przycisku sterującego na pipetorze Eppendorf.
Cechy i korzyści
- Jednorazowe końcówki do pipet
- Pakowane jako wielokrotnego użytku
- Uniwersalny stożek
- Łatwa obsługa
- Dostępne w różnych klasach jakości
- Minimalna siła wymagana do zamocowania lub wyrzucenia
- Różne rozmiary z kodowaniem kolorystycznym
- Oznaczenie objętości do kontroli wzrokowej
- Całkowite uszczelnienie
- Maksymalna precyzja i dokładność
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030073410-960EA | 4022536205823 |