NB69
99072802, human brain, Not specified
Synonim(y):
NB 69, NB-69
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
NB69, 99072802
pochodzenie biologiczne
human brain
tryb wzrostu
Semi-adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Human neuroblastoma (Stage III)
Opis linii komórkowej
Sample was isolated from a 16 month old male
Profil DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 8
TPOX: 11
vWA: 17,18
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 8
TPOX: 11
vWA: 17,18
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Cells can grow in aggregates as well as attached. Split sub-confluent cultures 1:4 using 0.25% tryps
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)