Kluczowe dokumenty
CHP-134
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 6122002, human nerve (neuroblastoma), Neuronal
Synonim(y):
Komórki CHP134, Szpital Dziecięcy w Filadelfii - 134 komórki
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human nerve (neuroblastoma)
opakowanie
tube of 5 μg 06122002-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06122002-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Neuronal
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzka masa guza neuroblastoma lewego nadnercza
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa neuroblastoma utworzona z guza lewego nadnercza u 18-miesięcznego pacjenta płci męskiej. Pacjent był wcześniej leczony winkrystyną, cyklofosfamidem, karboksyamidem dimetylotriazenoimidazolu, adriamycyną i napromienianiem. Komórki rosną jako przylegające kolonie składające się z komórek neuroblastopodobnych tworzących gęste kopce. Poszczególne komórki promieniują z kopców, które osiągają konfluencję po rutynowym pasażowaniu przez kilka miesięcy. Ta linia komórkowa wykazuje aktywność hydroksylazy tyrozynowej.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 9,13
D13S317: 8,11
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 18,19
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielać konfluentne hodowle w stosunku 1:2 do 1:10 co 2-3 dni, stosować delikatne mieszanie w celu usunięcia komórek, trypsyna/EDTA nie powinny być konieczne, ponieważ komórki tylko luźno przylegają; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)