MOG-G-CCM
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86022702, human brain, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human brain
opakowanie
tube of 5 μg 86022702-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86022702-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki gwiaździak mózgu
Opis linii komórkowej
Wyhodowany z gwiaździaka anaplastycznego zdrowego dorosłego mózgu.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 12,13
D5S818: 11
D7S820: 10
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 14
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 12,13
D5S818: 11
D7S820: 10
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 14
pożywka hodowlana
Ham′s F10: DMEM (1:1) + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)