Kluczowe dokumenty
SK-N-F1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94092304, human nerve (bone marrow metastasis), Epithelial-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human nerve (bone marrow metastasis)
opakowanie
tube of 5 μg 94092304-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94092304-1VL
tryb wzrostu
Adherent/aggregates in suspension
kariotyp
Aneuploid
morfologia
Epithelial-like
produkty
Not specified
receptory
Transferrin receptor
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki neuroblastoma
Opis linii komórkowej
SK-N-F1 uzyskano z przerzutu do szpiku kostnego mężczyzny z neuroblastomą. Słabo zróżnicowane i wolno rosnące komórki wydzielają różne peptydy specyficzne dla nerwiaka niedojrzałego i syntetyzują acetylotransferazę choliny. Wykazano reaktywność przeciwciał monoklonalnych przeciw białaczce i przeciw płodowi mózgu. Populacje podobne do nabłonka i tworzące agregaty.
Zastosowanie
Badania kancerogenezy, testy cytotoksyczności.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,14
D16S539: 11,12
D5S818: 12,13
D7S820: 8,9
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 16,17
pożywka hodowlana
DMEM + 4mM Glutamina + 1% Aminokwasy nieistotne (NEAA) + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:5, tj. wysiewać 2-4x10 000 komórek/ml przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Zbrylone komórki mają tendencję do unoszenia się na powierzchni.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)