SK-N-DZ
94092305, human nerve (bone marrow metastasis), Neuronal
About This Item
Polecane produkty
product name
SK-N-DZ, 94092305
pochodzenie biologiczne
human nerve (bone marrow metastasis)
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
44XX, monosomic for 10, 11, 13, 14, 19. Both copies of chromosome 2 missing in each cell.
morfologia
Neuronal
produkty
p53, moderate MDR-1 expression
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
Profil DNA
CSF1PO: 12
D13S317: 8,11
D16S539: 9,11
D5S818: 12
D7S820: 12,13
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 16,18
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Produkty
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.