Kluczowe dokumenty
SK-N-AS
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94092302, human nerve (bone marrow metastasis), Polygonal
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human nerve (bone marrow metastasis)
opakowanie
tube of 5 μg 94092302-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94092302-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
46
morfologia
Polygonal
produkty
Not specified
receptory
Vimentin
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki neuroblastoma
Opis linii komórkowej
Pochodzi od pacjentki z nerwiakiem z przerzutami do szpiku kostnego. Tumorogenny u nagich myszy.
Zastosowanie
Badania nad różnicowaniem neuroblastomy
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 9
D16S539: 14
D5S818: 11,12
D7S820: 11,13
THO1: 9.3
TPOX: 11,12
vWA: 16,17
pożywka hodowlana
DMEM lub EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne kultury (70-80%) 1:3, tj. wysiewać 2-4 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)