HP 6053
Reactivity: Anti-κ-Chain, human, 94050510
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
Sp2/0 Ag-14
Reaktywność
Anti-κ-Chain, human
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz Sp2/0 Ag-14 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko ludzkim łańcuchom lekkim kappa.
Immunogen
Oczyszczone ludzkie białko immunoglobulinowe szpiczaka kowalencyjnie sprzężone z kulkami poliaminostyrenowymi
Zastosowanie
Klasyfikacja ludzkich immunoglobulin.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM glutamina + 10mM HEPES + 0.05mM 2-merkaptoetanol (2ME) + 10% płodowa surowica bydlęca (FBS)
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w temperaturze od 100 000 do 1 000 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)