Kluczowe dokumenty
CHP 4 (W.W.)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human skin
opakowanie
tube of 5 μg 90102537-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90102537-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Galaktozemia bezobjawowa na ludzkiej skórze
Opis linii komórkowej
Pochodzi z tkanki skórnej pobranej od 8-letniego mężczyzny z bezobjawową galaktozemią, pomimo braku urydylotransferazy galaktozo-1-fosforanu w krwinkach czerwonych. Rodzeństwo CHP 3 (M.W.) (nr katalogowy Sigma 90102536) z tym samym niedoborem enzymu, który był objawowy. Hodowle zachowają właściwości przez co najmniej 30 pasaży. Pochodzenie etniczne: Czarny.
Zastosowanie
Niedobór enzymów
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamina + 2% Aminokwasy nieistotne (NEAA) + 2% Witaminy + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:3, tj. wysiać 3-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)