LL47 (MaDo)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human lung
opakowanie
tube of 5 μg 90102538-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90102538-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46; diploid
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzkie diploidalne płuca
Opis linii komórkowej
Pochodzi z prawidłowej tkanki płucnej uzyskanej od 16-letniego mężczyzny z mięsakiem kościopochodnym. Pochodzenie etniczne: Czarny.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 7,12
D13S317: 9,11
D16S539: 11
D5S818: 12,13
D7S820: 8,10
THO1: 7,9.3
TPOX: 9,10
vWA: 14,16
CSF1PO: 7,12
D13S317: 9,11
D16S539: 11
D5S818: 12,13
D7S820: 8,10
THO1: 7,9.3
TPOX: 9,10
vWA: 14,16
pożywka hodowlana
Coon's modified Ham's F12 + Kaign's modified Ham's F12 + 45mg/L kwasu askorbinowego + 18mg/L inozytolu + 2mM glutaminy + 15% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielenie subkonfluentnych kultur (70-80%) w stosunku 1:3, tj. wysiew w ilości 3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C. Oczekiwane kolejne 15 podwojeń populacji.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)