Kluczowe dokumenty
KHOS/NP
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human bone
opakowanie
tube of 5 μg 84102903-DNA-5UG
pkg of vial of cells 84102903-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki kostniakomięsak kaukaski
Opis linii komórkowej
Wyizolowane z transformowanych ognisk ludzkiego mięsaka kościopochodnego (HOS), które były indukowane przez wirus mięsaka mysiego Kirsten. Zawierają one genom MSV, ale nie wytwarzają zakaźnego wirusa. Transformowane komórki wykazują wysoką gęstość nasycenia, wysoką wydajność nanoszenia na miękki agar i wytwarzają guzy u nagich myszy.
Zastosowanie
Test wirusów białaczki typu C.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 10,13
D5S818: 13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 8,11
vWA: 18
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:10, tj. wysiać 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)