KHOS-240S
86112810, human bone, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
KHOS-240S, 86112810
pochodzenie biologiczne
human bone
opakowanie
tube of 5 μg 86112810-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86112810-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46, aneuploid
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki kostniakomięsak kaukaski
Opis linii komórkowej
Linia rewersyjna linii komórkowej KHOS/NP (numer katalogowy Sigma. 84102903). Utworzona po całonocnej inkubacji w temperaturze 40,5°C, a następnie subklonowana w temperaturze 36°C. Linia ma podobne właściwości do macierzystej linii komórkowej HOS. Komórki są nienowotworowe u nagich myszy i nie posiadają już ratowalnego genomu MSV.
Zastosowanie
Tumorogenność, transformacja, badania biochemiczne i wirusologiczne: MSV
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 10,13
D5S818: 13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 18
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 10,13
D5S818: 13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 18
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)