G-292 Klon A141B1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human bone
opakowanie
tube of 5 μg 90110522-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110522-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 57
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki kostniakomięsak kaukaski
Opis linii komórkowej
Pochodzi z pierwotnego kostniakomięsaka 9-letniej kobiety rasy kaukaskiej. Komórki wykazują fenotyp typu B dla G6PD, a kariotyp jest subtetraploidalny z markerami chromosomowymi.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
McCoy's 5a + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:5, tj. wysiać 2-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/0,02% EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)