AFRC MAC 252
Reactivity: Anti-Abscisic acid, plant growth hormone, 01071008
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
LOU rat spleen
Szpiczak
Y3 Ag 1.2.3
Reaktywność
Anti-Abscisic acid, plant growth hormone
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Szczur Y3Ag1.2.3 x Śledziona LOU szczura
Opis linii komórkowej
Ten hybrydoma jest podklonem AFRC MAC 60 (86052303). Przeciwciało jest skierowane przeciwko roślinnej substancji wzrostowej - kwasowi cis, trans-abscysynowemu. Szybkość produkcji przeciwciał została przetestowana w ECACC. Należy zauważyć, że ten hybrydoma wytwarza mniej niż 2 μg/ml oczyszczonego przeciwciała.
Immunogen
Koniugat S-cis, trans kwasu abscysynowego - 4(1) - p-amino-benzoilohydrazonu-KLH
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2, 37°C. Wymagać warstw mysich makrofagów po resuscytacji.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)