Z651729
Quickfit® culture vessels
capacity 5,000 mL
Synonim(y):
FV5L
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
autoclavable
producent / nazwa handlowa
Quickfit FV5L
dostępność
available only in EU
not available in USA and Canada, ROW
Wys. × śr.
290 mm × 181 mm
wymiary otworu
100 mm
pojemność
5,000 mL
Opis ogólny
- Idealny do prac fermentacyjnych i hodowlanych
- do użytku z pokrywami z płaskim kołnierzem Quickfit i klipsami mocującymi
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)