Kluczowe dokumenty
JIYOYE
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88071302, human lymph, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human lymph
opakowanie
tube of 5 μg 88071302-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88071302-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
2n = 46, diploid
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki chłoniak Burkitta
Opis linii komórkowej
Pochodzą z płynu puchlinowego mężczyzny z chłoniakiem Burkitta wątroby. Komórki zawierają niezidentyfikowany wirus podobny do opryszczki i zostały wykorzystane w badaniach współhodowli w celu ustanowienia limfocytów w kulturach. Linia komórkowa jest również EBNA dodatnia. Pochodzenie etniczne: Czarny.
Zastosowanie
Współhodowla i badania nad wirusami: Herpeswirus
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 12
D16S539: 10,11
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 7,9
TPOX: 6,8
vWA: 15,19
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać na poziomie 4-6x100 000 komórek/ml. Dodawaj świeżą pożywkę co 2-3 dni. Maksymalną gęstość komórek osiąga się przy 2-3x1 000 000 komórek/ml.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)