Detroit 510
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human skin
opakowanie
tube of 5 μg 90102531-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90102531-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzka skóra kaukaska Galaktozemia
Opis linii komórkowej
Pochodzi z tkanki skórnej 9-miesięcznej kobiety rasy kaukaskiej z galaktozemią. Transferaza galaktozo-1-fosforanowa ujemna.
Zastosowanie
Badania nad wirusami
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 10,12
D7S820: 8,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 15,17
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 10,12
D7S820: 8,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 15,17
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 1 mM pirogronianu sodu (NaP) + 0,1% hydrolizatu laktoalbuminy (LH) + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle subkonfluentne (70-80%) należy podzielić w stosunku 1:2 do 1:3, tj. wysiewać 3-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C. Skończona żywotność, oczekuje się do 30 podwojeń populacji.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)