Kluczowe dokumenty
P1.HTR
87121104, mouse breast, Mastocytoma
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
P1.HTR, 87121104
pochodzenie biologiczne
mouse breast
opakowanie
tube of 5 μg 87121104-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87121104-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Mastocytoma
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mastocytoma myszy DBA/2
Opis linii komórkowej
Od P815 po seryjnych cyklach transfekcji. Ten wariant HTR wykazuje wysoką wydajność transfekcji (0,00001) dla neomycynooporności i genu TK lub innego egzogennego DNA. Możliwość selekcji komórek TK- z BUdR do ponownego poddania transfekcji genem TK.
Zastosowanie
Badania genetyczne, transfekcji i nowotworzenia
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 8%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)