P1.HTR.TK-
87121103, mouse breast, Mastocytoma
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
P1.HTR.TK-, 87121103
pochodzenie biologiczne
mouse breast
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Mastocytoma
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mastocytoma myszy DBA/2
Opis linii komórkowej
Pochodzi z mysiego mastocytoma P815 po seryjnych cyklach transfekcji plazmidem niosącym gen TK. BUdR jest niezbędny w pożywce wzrostowej, aby uniknąć rewersji.
Zastosowanie
Badania genetyczne, transfekcji i nowotworzenia
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamina + 100ug/ml Bromo-deoxy Uridine (BUdR) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 8%CO2; 37°C. Zmiana pożywki dwa razy w tygodniu.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)