FM3Ats C1.T85
87111904, mouse breast, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
FM3Ats C1.T85, 87111904
pochodzenie biologiczne
mouse breast
opakowanie
tube of 5 μg 87111904-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87111904-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Rak sutka myszy C3H
Opis linii komórkowej
Mutant wrażliwy na temperaturę wyizolowany z linii komórkowej mysiego raka sutka FM3A (numer katalogowy Sigma. 87100804). Komórki nie dzielą się w temperaturze 39°C (temperatura niedozwolona) i rosną w temperaturze 33°C (temperatura dozwolona). Odkrycia mikroskopu elektronowego wykazały, że chromatyna nieprawidłowo kondensuje się w pofragmentowane i zwarte formy w 80% komórek w temperaturze 39°C przez 16 godzin. Ta nieprawidłowa kondensacja nie występuje w temperaturze 33°C lub w linii komórkowej FM3A w obu temperaturach.
Zastosowanie
Badania nowotworotwórczości, badania kondensacji chromosomów.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 1-3x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 33°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)