Kluczowe dokumenty
ARL-6
87050701, rat liver, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
ARL-6, 87050701
pochodzenie biologiczne
rat liver
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Rat Wistar liver hepatoma
Opis linii komórkowej
Derived from the liver of a Wistar rat. Useful in quantitative carcinogenesis studies. Inoculation into new born rats is more sensitive than nude mice for detection of tumorigenicity of rat liver lines.
Zastosowanie
Carcinogenesis and tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cells 1:3 to 1:6 i.e. 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)