Kluczowe dokumenty
U266B1
85051003, human blood, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
product name
U266B1, 85051003
pochodzenie biologiczne
human blood
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
IgE
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Human myeloma
Opis linii komórkowej
This cell line was derived from peripheral blood of a patient with an IgE myeloma (epsilon2,lambda2). The line has been reported to secrete IgE and is used as fusion partner for the production of hybridomas. U266B1 has been reported to produce interleukin-6 (IL-6).
Zastosowanie
Fusion partner
Profil DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12,13
D13S317: 12
D16S539: 10
D5S818: 11,12
D7S820: 11,12
THO1: 5,7
TPOX: 8
vWA: 17
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Znaczący postęp technologiczny sprawił, że produkcja przeciwciał monoklonalnych stała się szybsza i bardziej wydajna. Istnieją trzy ustalone platformy do odkrywania przeciwciał. Oferujemy odczynniki do produkcji bibliotek przeciwciał monoklonalnych przy użyciu każdej z tych technik.
Znaczący postęp technologiczny sprawił, że produkcja przeciwciał monoklonalnych stała się szybsza i bardziej wydajna. Istnieją trzy ustalone platformy do odkrywania przeciwciał. Oferujemy odczynniki do produkcji bibliotek przeciwciał monoklonalnych przy użyciu każdej z tych technik.