Merck
RAB0446
Sigma-Aldrich
Phospho-Stat3 (pTyr705) ELISA Kit
for detection of phospho-stat3 (pTyr705) in human, mouse or rat cell and tissue lysates
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... STAT3(6774)
mouse ... STAT3(20848)
rat ... STAT3(25125)
Opis ogólny
Zestaw Phospho-Stat3 (pTyr705) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) jest bardzo szybkim, wygodnym i czułym zestawem testowym, który może monitorować aktywację lub funkcję ważnych szlaków biologicznych w lizatach komórkowych.
Immunogen
Syntetyczny fosfopeptyd Stat3 (pTyr705)
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)