Kluczowe dokumenty
NCI-H929
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95050415, human unknown/unspecified, Lymphoblastoid
Synonim(y):
Linia komórkowa H929
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human unknown/unspecified
opakowanie
tube of 5 μg 95050415-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95050415-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Near-tetraploid (8q+)
morfologia
Lymphoblastoid
produkty
Immunoglobulin A (IgA)
receptory
Transferrin, CD38
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki kaukaski plazmocytoma wytwarzający IgA
Opis linii komórkowej
Ta linia komórek produkujących IgA została utworzona z wysięku złośliwego u 62-letniej kobiety rasy kaukaskiej ze szpiczakiem. Są one pozytywne dla antygenu komórek plazmatycznych 1 (PCA-1), receptora transferyny i CD38, ale negatywne dla wczesnych markerów rozwoju komórek B. HLA DR i CALLA. NCI-H929 jest ujemny dla antygenu jądrowego wirusa Epsteina-Barr. Zaobserwowano rearanżację protoonkogenu c-myc, a także ekspresję RNA c-myc i aktywowanego allelu ras.
Zastosowanie
Badania środków chemioterapeutycznych, badania receptorów, testy kancerogenezy.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11
D13S317: 12
D16S539: 9,13
D5S818: 11,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,15
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 0.05mM 2-Merkaptoetanol (2ME) + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 2-4 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)