About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
A2H, 85011441
pochodzenie biologiczne
hamster ovary
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 22
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Chomik chiński jajnik
Opis linii komórkowej
Używany do indukcji i izolacji mutantów z niedoborem składników odżywczych. Reklon klonu A stworzony przez Pucka (′H′ oznacza MRC Harwell). Przydatny do badań genetycznych ze względu na niską liczbę chromosomów.
Zastosowanie
Badania genetyczne
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne kultury (70-80%) 1:2, tj. wysiewać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)