MFE-296
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 98031101, human endometrium, Epithelial
Synonim(y):
MFE296 Komórki
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human endometrium
opakowanie
tube of 5 μg 98031101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 98031101-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Near Tetraploid
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Androgen receptor
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki gruczolakorak endometrium rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
MFE-296 uzyskano z umiarkowanie zróżnicowanego ludzkiego gruczolakoraka endometrium. Wykazano, że komórki wyrażają funkcjonalnie nienaruszone receptory androgenowe. Proliferacja była hamowana przez progestynę R5020 i dihydrotestosteron (DHT), przy czym ten ostatni był antagonizowany przez antyandrogen Casodex. MFE-296 wykazują ekspresję wimentyny i cytokeratyn 7, 8, 18 i 19. Analiza kariotypu wykazała tetraploidalność większości komórek. Co więcej, wykazano, że komórki te są nowotworotwórcze u nagich myszy.
Zastosowanie
Badania biologii nowotworów, analiza receptorów
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10
D13S317: 8,13
D16S539: 11,14
D5S818: 11,13
D7S820: 8,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 8
vWA: 14,18
CSF1PO: 10
D13S317: 8,13
D16S539: 11,14
D5S818: 11,13
D7S820: 8,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 8
vWA: 14,18
pożywka hodowlana
MEM + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) 1:4, tj. wysiać 1-2 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)