Kluczowe dokumenty
SYNM101003
Synthware Vacuum/Inert Gas Manifold with double bank and high vacuum valves
number of ports, 3, Hose Connections: Front-left, Rear-right
Synonim(y):
Synthware M101003, kolektor próżniowy, jednostka próżniowa
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Właściwości
number of ports 3
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware M101003
Opis ogólny
Dwubankowy rozdzielacz ogólnego przeznaczenia do stosowania z próżnią i gazem obojętnym. Dostarczany z zaworami wysokiego podciśnienia 0-4 mm do pracy bez smaru. Oba banki są wykonane z rur o średniej grubości ścianki 22 mm i mają wszystkie banki otwarte. Porty są rozmieszczone w odległości 100 mm od środka i mają średnicę zewnętrzną 10 mm. Z lewym przednim i prawym tylnym przyłączem węża 10 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)