Z414131
Aldrich® dual bank manifold with high-vacuum PTFE valves
standard manifold, positions, 3
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Właściwości
positions 3
Długość
300 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The dual bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware; these have been tested and approved by our Glass Center.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware; these have been tested and approved by our Glass Center.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z414131-1EA | 4061837619861 |