Z532134
Aldrich® single bank manifold with glass stopcocks
Standard manifold, positions, 3
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Właściwości
positions 3
Długość
300 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Single bank manifolds come with 4 mm bore glass stopcocks.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z532134-1EA | 4061837635557 |