Z243574
Aldrich® dual bank manifold with glass stopcocks
positions, 5
Synonim(y):
Rozdzielacz z dwoma bankami, Szklane zawory odcinające Rozdzielacz, Szklany zawór odcinający
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Właściwości
positions 5
Długość
500 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4 mm bore glass stopcocks.
replacement stopcock is Z681504
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
część zamienna
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z243574-1EA | 4061832131900 |