Kluczowe dokumenty
Z173134
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type adapter
90°-Bent adapter with glass stopcock and hose barb, male joint: threaded 14/20
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Połączenie
male joint: threaded14/20
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Powiązanie
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z173134-1EA4061832110042