Key Documents
Z230855
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type male joint cap
male joint: ST/NS 14/20
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
etykieta
L
Połączenie
male joint: ST/NS14/20
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C. This stopper has a rounded top and fits where clearances are tight.
Powiązanie
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Wszechstronny system do reakcji chemicznych, ekstrakcji i transferu ciał stałych i cieczy w laboratoriach.