Kluczowe dokumenty
Z173428
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type female joint cap
female joint: ST/NS 14/20
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
etykieta
J
K
Połączenie
female joint: ST/NS14/20
Opis ogólny
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Powiązanie
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.
Wszechstronny system do reakcji chemicznych, ekstrakcji i transferu ciał stałych i cieczy w laboratoriach.