Z548162
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 2,000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opis
conical
pojemność
2,000 mL
otwór kurka
4 mm
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)