Key Documents
Z550752
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 100 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
opis
conical
pojemność
100 mL
otwór kurka
2 mm
rozmiar zatyczki
19/22
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)